Learn More
VITLAB™ Normschliff-Stopfen aus Polypropylen
Versiegelung von Flaschen, Reagenzgläsern, Kolben und anderen Laborbehältern. VITLAB™ Normschliff-Stopfen aus Polypropylen sind mit quadratischer oder sechseckiger Kappe in verschiedenen Standardgrößen erhältlich. Aus langlebigem, autoklavierbarem Polypropylen.
0.76 CHF - 54.10 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Material Polypropylen
Menge 1/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 17
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17867820
Unterlagen ansehen
VITLAB™
90694
NS 10/19
7.95 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10224031
Unterlagen ansehen
VITLAB™
90694
NS 10/19 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17877820
Unterlagen ansehen
VITLAB™
90794
NS 12/21
9.20 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10595981
Unterlagen ansehen
VITLAB™
90794
NS 12/21
0.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17887820
Unterlagen ansehen
VITLAB™
90894
NS 14/23
10.65 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10396281
Unterlagen ansehen
VITLAB™
90894
NS 14/23 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17897820
Unterlagen ansehen
VITLAB™
90994
NS 19/26
12.45 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10613842
Unterlagen ansehen
VITLAB™
90994
NS 19/26 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17807830
Unterlagen ansehen
VITLAB™
91094
NS 24/29
14.30 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10505991
Unterlagen ansehen
VITLAB™
91094
NS 24/29 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17817830
Unterlagen ansehen
VITLAB™
91194
NS 29/32
20.30 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10346381
Unterlagen ansehen
VITLAB™
91194
NS 29/32 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17827830
Unterlagen ansehen
VITLAB™
91294
NS 34/35
30.90 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10719261
Unterlagen ansehen
VITLAB™
91294
NS 34/35 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17837830
Unterlagen ansehen
VITLAB™
91394
NS 45/40
37.75 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10439772
Unterlagen ansehen
VITLAB™
91394
NS 45/40 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17847830
Unterlagen ansehen
VITLAB™
91494
NS 60/46
54.10 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Leicht konische Flaschenstopfen aus Polypropylen zum Schutz des Inhalts von Laborbehältern.
  • Zwei Stopfenarten: Quadratische und sechseckige Knaufkappen mit rotem Kern
  • Für eine feste Dichtung, die Verschüttungen und Verdunstung verhindert
  • Aus langlebigem Polypropylen für zusätzliche Beständigkeit gegen Chemikalien und Wärme
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polypropylen
1/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Normschliff-Stopfen aus Polypropylen