Learn More
Gilac™ Quadratische Kühlschrankboxen aus Polypropylen
Hervorragend geeignet für die Konservierung des Geschmacks und Schutz vor Gerüchen von außen.
24.90 CHF - 74.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Konformität bei Lebensmittelkontakt |
---|---|
Verschlussfarbe | Weiß |
Verschlussmaterial | LDPE |
Verschlusstyp | Luftdichter Deckel |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11794306
|
Gilac™
G602020 |
0.6 l |
24.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11704926
|
Gilac™
G602220 |
2.5 l |
74.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 75 mm hoch, in verschiedenen Breiten erhältlich
- Inhalte sind sichtbar und erkennbar
- Flexibler, luftdichter Deckel im Lieferumfang enthalten
- Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
Konformität bei Lebensmittelkontakt | |
LDPE | |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
Schubeinsätze | |
-4°F to +194°F (Container), -15°C to +5°F | |
75 mm |
Weiß | |
Luftdichter Deckel | |
Polypropylen | |
Konservieren von Geschmack, Schutz vor Gerüchen in Lebensmitteln | |
Stackable | |
Behälter: -20 °C bis +90 °C; Deckel: -15 °C bis +60 °C | |
3 in. |