Learn More
Spotting-Platte aus PP (Polypropylen)
Dank der Konstruktion aus hochwertigem Polypropylen ist das Produkt bei normaler Verwendung unzerbrechlich. Die Azlon™ Spotting-Platte aus Polypropylen enthält 12 Vertiefungen mit einem Füllvolumen von 1 ml und einer Tiefe von 4 mm. Kostengünstige Alternative zu Keramik.
Marke:  Azlon TWR000P
39.32 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11397864
  • 46.30 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dank der Konstruktion aus hochwertigem Polypropylen ist das Produkt bei normaler Verwendung unzerbrechlich. Die Azlon™ Spotting-Platte aus Polypropylen besteht aus 12 Vertiefungen mit 1 ml Kapazität und 4 mm Welltiefe. Kostengünstige Alternative zu Keramik.
  • Hochwertige Spotting-Platte, bei Normalgebrauch unzerbrechlich
  • 12 Kavitäten mit einem Fassungsvermögen von ungefähr 1 ml
  • Kostengünstige Alternative zu Keramik
  • 4 mm Well-Tiefe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
115 mm
12
Weiß
Mikrotiterplatte
4 mm
95 mm
10/Packung
Polypropylen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spotting-Platte aus PP (Polypropylen) > Autoklavierbar; weiß; Abmessungen:95 x 115 mm (L x H)