Learn More
Cole-Parmer™ Spatel aus PP (Polypropylen)
Diese Einweg-Spatel aus Polypropylen dienen zur Verringerung von Kreuzkontaminationen. Einweg-Spatel aus Polypropylen eignen sich optimal für den Transfer und die Entnahme von sowie den Umgang mit chemischen und biologischen Stoffen. Die Spatel sind mit einem Löffelende und einem Spatelende versehen.
Marke: Cole-Parmer™ 06265-12
55.36 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Reduzieren Sie Kreuzkontaminationen mit diesen Einweg-Spateln aus Polypropylen. Einweg-Spatulas aus Polypropylen eignen sich ideal für die Übertragung, Sammlung und Manipulation chemischer und biologischer Materialien. Spatel haben sowohl ein Schaufelende als auch ein Spatel-Ende
- Einwegspatel aus Polypropylen (PP)
- Zur Verwendung als Spatel, Rührstab oder Gummiwischer
- Profiliertes Ende ist selbst bei Kontakt mit flüssigen Stickstoff bruchsicher
- Ausreichend flexibel zum Kratzen in oder Entnehmen von Proben aus einer Vielzahl von kleinen Behältern
- Der hohle Kern verringert die Hitze- oder Kälteübertragung
- Kann mit verdünnten Säuren und Basen verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
300 Packungen | |
Undurchsichtig | |
Spatel | |
Polypropylen |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Für Transfer, Entsorgung und Handhabung von chemischen und biologischen Stoffen, zur Verwendung von verdünnten Säuren und Basen, Reduzierung von Kreuzkontaminierungen | |
222 mm |