Learn More
Kartell™ Aufbewahrungsbehälter, PP, für Objektträger 45x90mm (VE=10Stck.)
Ideal für die Lagerung und den Versand von Objektträgern. Kartell™ Polypropylen-Versandmaterial für Objektträger verfügt über eine Kappe mit tiefen Gewinden, die eine auslaufsichere Dichtung für den Versand ermöglicht.
Marke:  Kartell™ 0092200
Artikelnummer. 10584661
  • 45.85 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Ideal für die Lagerung und den Versand von 5 bis 10 Mikroskopobjektträgern
  • Unzerbrechlich
  • Chemisch inert
  • Als Fläschchen für Probenmaterial fasst der Behälter bis zu 12 ml
  • Problemlose Entnahme
  • Auslaufsichere Dichtung für den Versand
  • Lieferung mit kleiner Schlaufe auf Kappe zur Kennzeichnung
  • Die Kappe sollte für den Versand mit Klebeband versehen werden
Spezifikation
Spezifikation
10/Pckg.
Mit kleiner Schlaufe auf der Kappe
Mikroskopobjektträger
Weiß
90 mm
Versandmaterial für Objektträger
Max. 10
90 mm
40 mm
Für die Lagerung und den Versand von 5 bis 10 Mikroskopobjektträgern
Versandmaterial für Objektträger
Kappe
40 mm
Polypropylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Aufbewahrungsbehälter, PP, für Objektträger 45x90mm (VE=10Stck.) > HeightMetric: 90 mm