Learn More
Pyrex™ Polypropylen-Schraubverbindung mit Gewinde
Dank der flexiblen Schläuche ist das Anbringen an Glasartikeln ganz einfach. Pyrex™ Schraubverbindungen mit Gewinde aus Polypropylen halten Temperaturen bis 140 °C stand
Marke:  Pyrex™ 4510/02
Artikelnummer. 11383434
  • 75.55 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Einfacher Anschluss an Glasgeräte über flexible Schläuche.Pyrex™ Schraubanschlüsse aus Polypropylen halten Temperaturen von über 140 °C stand.
  • Zum Gebrauch mit von SciLabware Ltd hergestellten Glasartikeln mit 13 mm großen Zu- und Ausgängen mit Schraubgewinde
  • Ermöglicht das einfache und sichere Anbringen eines Gummischlauchs mit einer Bohrung von 9 mm und flexibler Schläuche an die Glasartikel
  • Einschließlich eines Viton O-Rings
  • Max. Temperatur: 140°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Viton
Flexibel
140 °C
9mm Bohrung
284 °F
Schlauchverbinder
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Polypropylen-Schraubverbindung mit Gewinde > Gehäuse 40deg.C