Learn More
Brand™ Schraubverschlüsse für Mikroröhrchen
Aus Polypropylen mit Silikondichtung. BRAND™ Schraubverschlüsse für Mikroröhrchen sind verschiedenen Farben erhältlich. Für den Einsatz bei Temperaturen von –196 bis 121 °C. Autoklavierbar.
147.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schraubverschluss mit Silikondichtung |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Großpackung von Mikroröhrchen mit Schraubverschluss 0,5 bis 2 ml |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10203031
|
Brand™
780740 |
Weiß |
147.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10354101
|
Brand™
780741 |
Blau |
147.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10759731
|
Brand™
780742 |
Rot |
147.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10797041
|
Brand™
780743 |
Grün |
147.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10603761
|
Brand™
780744 |
Gelb |
147.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus Polypropylen mit Silikondichtung.
- In verschiedenen Farben erhältlich.
- Temperaturbereich: –196C bis 121°C.
- Autoklavierbar;
Spezifikation
Schraubverschluss mit Silikondichtung | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Großpackung von Mikroröhrchen mit Schraubverschluss 0,5 bis 2 ml |