Learn More
Brand™ Schraubverschlüsse für Mikroröhrchen
Aus Polypropylen mit Silikondichtung. BRAND™ Schraubverschlüsse für Mikroröhrchen sind verschiedenen Farben erhältlich. Für den Einsatz bei Temperaturen von –196 bis 121 °C. Autoklavierbar.
Marke:  Brand™ 780740
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10203031
  • 154.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Polypropylen mit Silikondichtung.
  • In verschiedenen Farben erhältlich.
  • Temperaturbereich: –196C bis 121°C.
  • Autoklavierbar;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss mit Silikondichtung
Polypropylen
Großpackung von Mikroröhrchen mit Schraubverschluss 0,5 bis 2 ml