Learn More
Cole-Parmer™ Filterblatt aus Polypropylen
Spectra/Mesh Screen Discs and Sheets are available in four material options to ensure chemical and application compatibility.
299.00 CHF - 318.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Menge Gehäuse 3Pack
Typ Bildschirmseite
Abmessungen (L x B) 30 x 30cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11741463
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06630-50
149 μm
299.00 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11741453
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06630-44
500 μm
318.00 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • There are four material options to choose from: polypropylene, nylon, PEEK, and 304 stainless steel.
  • The nylon mesh filters out particles down to 8 μm.
    • These are ideal for finer macrofiltration needs and are suitable with all aqueous solutions.
  • Polypropylene (PP) mesh offers strength and stability, while also being resistant to most acids, alkalies, and alcohols.
    • These screens are autoclavable.
  • The PEEK mesh holds its shape and features superior chemical resistance.
    • These are ideal for general filtration, are resistant to acidic and alkaline solutions, and feature temperature stability up to 250°C.
  • The 304 Stainless Steel woven discs or sheets are ideal for high differential pressure applications as they are durable and feature extra strength.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Gehäuse 3Pack
30 x 30cm
30 cm
30 cm
Polypropylen
Bildschirmseite
11.8 in.
11.8 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Filterblatt aus Polypropylen