Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Schaufel
Diese rostfreien Schaufeln sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen sind leichter als Metallschaufeln, verbeulen nicht und verfügen über gute chemische Beständigkeit. Auch als Wägeschaufeln geeignet.
Marque: Vitlab™ 39594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Schaufel aus weißem Polypropylen
- Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
- Gut ablesbare Volumenmengen auf der Griffoberseite
Spécification
Messschaufel | |
50 ml | |
Für den Kontakt mit Lebensmitteln |
Polypropylen | |
Weiß | |
160 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vitlab™ Polypropylen-Schaufel > Fassungsvermögen:50mL; Länge:160 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu