Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Schaufel
Diese rostfreien Schaufeln sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen sind leichter als Metallschaufeln, verbeulen nicht und verfügen über gute chemische Beständigkeit. Auch als Wägeschaufeln geeignet.
Marke:  Vitlab™ 39994
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10769082
  • 39.99 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schaufel aus weißem Polypropylen
  • Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
  • Gut ablesbare Volumenmengen auf der Griffoberseite
Spezifikation
Spezifikation
Messschaufel
1.000 ml
Für den Kontakt mit Lebensmitteln
Polypropylen
Weiß
385 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Polypropylen-Schaufel > Fassungsvermögen:1000mL; Länge:385mm