Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Schaufel
Diese rostfreien Schaufeln sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen sind leichter als Metallschaufeln, verbeulen nicht und verfügen über gute chemische Beständigkeit. Auch als Wägeschaufeln geeignet.
Marke:  Vitlab™ 39494
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10538701
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Schaufel aus weißem Polypropylen
  • Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
  • Gut ablesbare Volumenmengen auf der Griffoberseite
Spezifikation
Spezifikation
Messschaufel
25 ml
Für den Kontakt mit Lebensmitteln
Polypropylen
Weiß
135 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Polypropylen-Schaufel > Fassungsvermögen:25mL; Länge:135mm