Learn More
Azpack™ Rundbecher aus Polypropylen mit Kunststoffgriff
Lagern, heben und transportieren Sie Lebensmittel und andere Inhalte mit weniger Aufwand. Azpack™ Rundbecher aus Polypropylen mit Kunststoffgriff eignen sich auch zum Sammeln, Transportieren und Lagern biologischer Proben.
17.01 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Becher |
---|---|
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Griffmaterial | Plastic |
Enthält | Griff und Deckel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13139320
|
Azpack™
13139320 |
15 l | 292,5mm | 318 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus weißem Polypropylen in Lebensmittelqualität
- UN-zugelassen
- Lieferung mit Griffen und Deckeln
- Geeignet für Lebensmittelverpackung
Spezifikation
Becher | |
Weiß | |
Griff und Deckel |
Polypropylen | |
Plastic |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Rundbecher aus Polypropylen mit Kunststoffgriff