Learn More
Kartell™ Rundkolben-Halter aus Polypropylen
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Hitzebeständigkeit. Kartell™ Flachhalter aus Polypropylen mit rundem Boden für die sichere Aufnahme von Heißkolben ohne Beschädigung des Halters.
Marke: Kartell™ 0027100
11.16 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Hitzebeständigkeit.Kartell™ Halter aus Polypropylen für Rundbodenkolben nehmen heiße Kolben sicher ohne Beschädigung des Halters auf.
- Interne Stufen bieten Halt für Kolben verschiedener Größen von bis zu 10 l
- Widersteht heißen Kolben bis 100°C (120°C für kurze Zeiträume)
- Autoklavierbar
Spezifikation
Halter für Rundkolben | |
Polypropylen | |
1/Packung | |
49 mm |
Autoklavierbar | |
Rund | |
1 Packung | |
160 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13