Learn More
Vitlab™ Reagenzflaschen aus Polypropylen
Verwenden Sie diese Flaschen für die Langzeitlagerung von Flüssigkeiten. VITLAB™ Polypropylen-Reagenzflaschen verfügen über einen breiteren Mund zum einfachen Befüllen von Pulvern und pastösen Materialien.
75.10 CHF - 78.70 CHF
Spezifikation
Farbe | Transparent |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Pulver und Pasten |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Closure Included | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12885733
|
Vitlab™
101689 |
250 ml |
75.10 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15201179
|
Vitlab™
101889 |
1000 ml |
78.70 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Transparente Reagenzflaschen
- Gute chemische Beständigkeit
- Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
- Die Größe mit 5000 ml verfügt über einen Griff für den einfachen Transport und einfaches Ausgießen
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Transparent | |
Schraubverschluss | |
Ja | |
Weit | |
Polypropylen |
Ideal für Pulver und Pasten | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Polyäthylen-Flasche | |
Schraubverschluss |