Learn More
VITLAB™ Reagenzfläschchen aus Polypropylen
Sichere Lagerung von flüssigen und pulverförmigen Chemikalien. Die VITLAB™ Reagenzflasche aus Polypropylen besteht aus transparentem, langlebigem Polypropylen für die Langzeitlagerung. Sie haben die Wahl zwischen Stopfen in Halsweite oder Schraubverschlüssen mit maximalem Grip, die jeweils in verschiedenen Größen erhältlich sind.
Marke:  VITLAB™ 100789
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10641353
  • 60.55 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Wirtschaftliche und langlebige Reagenzienflaschen aus Kunststoff eignen sich ideal für die Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern und pastösen Materialien. Für die Lagerungsanforderungen von Labormaterialien sind verschiedene Größen, Dichtungen (Stopfen oder Schraubverschlüsse) und Halsgrößen erhältlich.
  • Transparente Medienflaschen, ideal für die Langzeitlagerung von Chemikalien
  • Reagenzienflaschen mit Schraubverschluss oder Halsstopfen
    • Stopfen: Halsweite mit sechseckiger Knopfkappe und rotem Kern
    • Schraubverschlüsse: GL-Gewinde mit hohem Rastermaß für eine hohe Tragkraft
  • Größere Größen (5 und 10 l) mit Griffen für einfacheres Tragen erhältlich
  • Weithalsflaschen erleichtern das Befüllen, insbesondere bei pulverförmigen und pastösen Substanzen
  • Aus festem Polypropylen
    • Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
    • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Spezifikation
2000 mL
Schraubverschluss
6 Flaschen
Autoklavierbar
Reagenzflasche
Schraubverschluss mit GL-Gewinde
Langfristige Lagerung von Flüssigkeiten
Polypropylen
GL 32
245 mm
131mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Reagenzfläschchen aus Polypropylen > Schraubverschluss Größe GL 32; Fassungsvermögen:2.000 ml; Abmessungen:131 x 245 mm (Durchm. x H)