Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Gestelle für Autosamplerfläschchen
Die Fläschchenständer aus Polypropylen sind beständig gegen die meisten Lösungsmitteln.
Marke:  Fisherbrand™ 15 21 2480
30.41 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12672495
  • 35.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fläschchenständer
  • 50 Positionen
  • Blau
  • Stapelbar
  • Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchenständer
Autoklavierbar
Polypropylen
4 ml Fläschchen
230 x 117 x 28 mm
Nein
Blau
50
1
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Gestelle für Autosamplerfläschchen > Für 4 ml-Fläschchen, L x B x H: 230 x 117 x 28 mm