Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind Mikrozentrifugen-Röhrchen aus PP (Polypropylen)
GREENER_CHOICE
Diese LoBind Mikrozentrifugenröhrchen eignen sich zur Lagerung von Peptid-, Antikörper- oder Virusproben. Eppendorf™ Protein LoBind Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind ideal für die Proteinforschung, Massenspektrometrie und Probenvorbereitung für Proteinarrays.
Marke:  Eppendorf™ 0030108094
17.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10316752
  • 18.77 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Peptid-, Antikörper- oder Virusproben in diesen LoBind Mikrozentrifugenröhrchen. Eppendorf™ Protein LoBind Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind ideal für die Proteinforschung, Massenspektrometrie und Probenvorbereitung für Proteinarrays.
  • Problemlose Handhabung kleinster Volumen/Konzentrationen einer Vielzahl von Proteinen
  • Vorbehandlung von Röhrchen bei der Sättigung mit BSA oder Silikonisierung ist nicht erforderlich, um die Rückgewinnung der Proteine im Kunststoffröhrchen zu garantieren
  • Rückgewinnungsraten von mehr als 99 % können erzielt werden
  • Die Aktivität von Enzymen wird zum Beispiel nicht durch das Röhrchen reduziert und Denaturierungseffekte durch Wechselwirkungen mit der Oberfläche sind fast gänzlich ausgeschlossen
  • Keine unerwünschten Nebenwirkungen durch eine Oberflächenbeschichtung
  • Röhrchen sind aus Eppendorf LoBind™ Material lieferbar, um die maximale Rückgewinnung kostbarer Proben zu erreichen
  • Maximale Proteinrückgewinnung (über 97 %, BSA 1 μg/ml)
  • Ohne Oberflächenbeschichtung, z. B. Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und ATP (PCR*-rein.)
  • Spezielles Polypropylenmaterial, das unter optimierten Verarbeitungsbedingungen hergestellt wird
  • Hohe Haltbarkeit beim Zentrifugieren, bis zu 18,000 x g
  • Hoher Grad an Transparenz
  • Safe-Lock Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Polypropylen
100 Röhrchen (2 Beutel zu je 50)
PCR-frei
0.5 ml
Protein LoBind Verbrauchsmaterialien sind perfekt für die Arbeit in der Proteinforschung, Massenspektronomie, Protein-Array-Probenvorbereitung sowie die Lagerung von Peptid-, Antikörper- oder Virusproben geeignet
0.5 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Protein LoBind Mikrozentrifugen-Röhrchen aus PP (Polypropylen) > Kapazität: 0.5 ml