Learn More
Mutexil™ Polypropylen-Schutzärmel Artikelnummer.: 11775453
Zum Warenkorb hinzufügen
Mutexil™ Polypropylen-Schutzärmel
Artikelnummer. 11775453
Transparent
Click to view available options
Farbe:
Transparent
Weiß
Artikelnummer. 11775453
Marke: Mutexil™ 3322050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Use Mutexil™ Polypropylene Protection Sleeves for general purposes over sleeves when environmental safety and sterility requirements dictate.
  • With elastics at both ends
  • Length: 40cm
  • White, Transparent, or Blue
Spezifikation
Produkttyp Allzweckmanschetten für darüber
Material Polyethylen
Farbe Transparent
Einwegprodukt Ja
Länge (metrisch) 40 mm
Breite (metrisch) 20 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mutexil™ Polypropylen-Schutzärmel >