Learn More
Cole-Parmer™ Vorgereinigte TOC-Vial, PP (Polypropylen)
Diese Fläschchen sind für Anwendungen in Reinräumen geeignet. Cole-Parmer™ EPA vorgereinigte TOC-Fläschchen bestehen aus transparentem Borosilikatglas und enthalten einen aufgesetzten weißen Verschluss aus Polypropylen und Trennwände aus PTFE/Silikon.
Marke: Cole-Parmer™ 03756-20
593.20 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zertifiziert und rückverfolgbar gemäß “Guter Fertigungspraxis” (GMP)
- Analysezertifikat beiliegend
- In einem antistatischen Kunststoffgehäuse mit C-Schlitz verpackt
- Gereinigt und zertifiziert für bis zu <10 ppb Total Organic Carbon-Wert (TOC).
Spezifikation
Borosilikatglas/PTFE/Silikon-Septa-PP-Kappe | |
40 ml | |
80/Packung |