Learn More
BRAND™ Pulvertrichter aus PP
Hergestellt aus langlebigem, leichtem Polypropylen. Brand™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind eine ausgezeichnete Option für den Transfer von Proben ohne Flussratenbeschränkungen.
Marke:  BRAND™ 148020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11623139
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit kurzem, breitem Stiel
  • Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
65 mm
PP (Polypropylen)
Ja
26 mm
Pulvertrichter
18 mm
26 mm (Stem)
Durchscheinend
20/Pckg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pulvertrichter aus PP > Schaftlänge: 19 mm; Schaftdurchmesser: 15 mm