Learn More
Witeg™ Ausgussring aus Polypropylen
Witeg™ Ausgießringe aus Polypropylen eignen sich als Ergänzung für Messungen mit Laborflaschen.
Marke:  Witeg™ 0 175 202
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11844075
  • 3.80 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Für GL45 Gewinde
  • Polypropylen
  • Verschiedene Farben
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Blau
10/Packung
Autoklavierbar
Polypropylen
Polypropylen
10 Packung
Ring
Schraubkappe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Witeg™ Ausgussring aus Polypropylen > Farbe:Blau; Menge:10/Packung