Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-Platten
Diese Platten eignen sich für die Automatisierung und für Hochdurchsatz-Verfahren sowie für die quantitative Echtzeit-PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR-Platten gewährleisten optimale Wärmeübertragung dank ihrer Kombination aus Polypropylen-Wells mit außerordentlich dünnen Wänden sowie Festigkeit und Drehwiderstand dank ihres sehr robusten Polypropylenrahmens.
166.66 CHF - 175.70 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-time PCR |
Sterilität | Steril |
Gesamtvolumen (metrisch) Well | 150 μl |
Produktcode | Marke | Farbe | Ausführung des Rahmens | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Ausführung des Rahmens | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10767294
![]() |
Eppendorf™
0030128605 |
Blau | Halbhoch |
166.66 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10355672
![]() |
Eppendorf™
0030128672 |
Blau | Stehrand |
166.66 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10690744
![]() |
Eppendorf™
0030128575 |
Transparent | Halbhoch |
168.83 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10120092
![]() |
Eppendorf™
0030128648 |
Transparent | Stehrand |
175.70 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10100803
![]() |
Eppendorf™
0030128680 |
Rot | Stehrand |
166.66 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Diese Platten eignen sich für die Automatisierung und für Hochdurchsatz-Verfahren sowie für die quantitative Echtzeit-PCR.Eppendorf™ twin.tec™ PCR-Platten gewährleisten optimale Wärmeübertragung dank ihrer Kombination aus Polypropylen-Wells mit außerordentlich dünnen Wänden sowie Festigkeit und Drehwiderstand dank ihres sehr robusten Polypropylenrahmens.
- Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
- Außerordentlich solider und verdrehsicherer Rahmen aus Polycarbonat
- Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
- Zertifiziert frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Real-time PCR | |
150 μl | |
Ja | |
25er-Packung |
Ja | |
Steril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
Ideal für quantitative Echtzeit-PCR und geeignet für die meisten Thermozykler | |
Ja |