Learn More
Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
Marke:  Eppendorf™ 0030124820
239.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10167184
  • 243.97 CHF / 120 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
  • Leicht zu öffnen
  • Die dichte Versiegelung verhindert eine Verdampfung
  • Dünne, gleichmäßige Wanddicke und glatte Wandoberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Frei von humaner-DNA, DNase, RNase, PCR-Inhibitoren
0.1 ml
0.1 ml-Thermocycler-Blöcke für effiziente und gleichmäßige Wärmeübertragung auf die Probe
Polypropylen
10.000 x g
Autoklavierbar
Streifen mit 8 Röhrchen
Durchsichtig
120 Packung
Unsteril
PCR Clean (Non-sterile)
Streifen mit flachen Kappen
Ja
PCR-Röhrchen (Streifen mit 8 Röhrchen)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen > Streifen mit flachen Kappen