Learn More
Cole-Parmer™ X5 96 well PCR Rack Assorted colors
Ideal für die Vorbereitung und Lagerung von 0.2 ml-PCR-Streifen und -Röhrchen für die Probenverarbeitung. Cole-Parmer™ PCR-Vorbereitungsgestell aus Polypropylen aus transparentem Polypropylen, um die Sicht auf die Proben zu erleichtern.
Marke:  Cole-Parmer™ 06736-07
151.05 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15275647
  • 159.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Description
  • Kompaktes Design
  • In einem alphanumerischen 8 x 12-Raster angeordnet
  • Hält 96 Röhrchen aufrecht und sicher
  • Autoklavierbar
Specifications
Specifications
Transparente Polypropylen-Abdeckung
Ja
Diverse
Lagerung von 0.2 ml-PCR-Streifen und -Röhrchen für die Probenverarbeitung
5er-Packung
88.9 x 127 x 34.92 mm
127 mm
Röhrchengestell aus PCR
Autoklavierbar
Polypropylen
5er-Packung
88.9 x 127 mm
88,9 mm
34,92 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cole-Parmer™ X5 96 well PCR Rack Assorted colors > Abmessungen: 88.9 x 127 x 34.92 mm