Learn More
Brady™ Bedienwerkzeug aus Polypropylen
Polypropylene Operating Tool which opens and locks the Pro-Lock II™ Cable Lockout Device.
11.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Betriebswerkzeug |
---|---|
Abmessungen (L x B) | 26 x 152 mm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11771975
|
Brady™
225207 |
Grün |
11.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11761975
|
Brady™
225206 |
Rot |
11.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11781975
|
Brady™
225208 |
Gelb |
11.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Operating tool which opens and locks the Pro-Lock II™ Cable Lockout Device.
Spezifikation
Betriebswerkzeug | |
26 x 152 mm | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Bedienwerkzeug aus Polypropylen