Learn More
Brady™ Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, aus Polypropylen und gegossenem, glasfaserverstärktem Nylon
Diese Verriegelungen für Schutzschalter ohne Loch sind äußerst vielseitig und leicht montierbar und nutzen das patentierte Daumenschraubensystem. Dadurch ist kein Schraubenzieher erforderlich. Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich
Marke: Brady™ 065397
Beschreibung
- Lockout/Tagout, Verriegelungen für elektrische Geräte
- Diese Verriegelungen für Schutzschalter ohne Loch sind äußerst vielseitig und leicht montierbar und nutzen das patentierte Daumenschraubensystem. Dadurch ist kein Schraubenzieher erforderlich. Ziehen Sie die Absperrung einfach fest auf die Schalterfeder, ziehen Sie die Abdeckung über die Daumenschraube und sperren Sie die Abdeckung, damit sich die Klemme nicht löst. Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich. Für Bügeldurchmesser von bis zu 7 mm
Spezifikation
Überlastschalterverriegelung | |
Polypropylen | |
Leistungsschalter-Verriegelung ohne Bohrung – - 480 bis 600 V-Gerät | |
7 mm | |
82,60 x 40,30 mm | |
1.588 in. | |
Je 1 | |
82,6 mm |
Rot | |
UL 94 HB | |
0.3 in. | |
55.25 x 82.63 x 40.34 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
40,3 mm | |
3.253 in. |