Learn More
Cole-Parmer™ Modulares Teströhrchengestell-System aus Polypropylen
Die würfelförmigen Module sind für mehr Komfort farbcodiert.Die Würfel können unabhängig voneinander gedreht werden. Jedes System besteht aus vier Würfeln und einem Stütztablett für die gleichzeitige Verwendung mit mehreren Größen von Reagenzgläsern, Kulturröhrchen oder Mikrozentrifugenröhrchen.
Marke: Cole-Parmer™ 06733-00
85.17 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Farbcodiert für mehr Komfort
- Die Würfel können unabhängig voneinander gedreht werden
- Kompatibel mit verschiedenen Röhrchen und Röhrchengrößen gleichzeitig
- Polypropylen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Rotierendes PP-Röhrengestell | |
Konische 15 ml- und 50 ml-Röhrchen; 12 x 75 mm, 13 x 100 mm, 16 x 125 mm, 17 x 100 mm-Kulturröhrchen; 1,5 ml- und 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | |
244 mm | |
103 mm | |
3 13/16 Zoll |
Autoklavierbar | |
4 | |
9 in. | |
4 1/16 Zoll |