Learn More
Cole-Parmer™ Mischerwellen-Baugruppe aus Polypropylen
Verwenden Sie diese Rührstangen aus Kunststoff zum Mischen der meisten Säuren und korrosiven Lösungen. Rührerantriebswellen aus Polypropylen verfügen über eine bessere chemische Beständigkeit als Edelstahl.
Marke:  Cole-Parmer™ 06367-20
43.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11749988
  • 71.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Beschreibung
Wählen Sie aus drei Kunststoffen – Polypropylen, Polyethylen oder PTFE – je nach der chemischen Kompatibilität der verwendeten Lösungen. Für das Mischen hochviskoser Flüssigkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
70 mm
350 L (mm)
Mixerstabmontage
8 mm
1/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Mischerwellen-Baugruppe aus Polypropylen > U-förmig