Learn More
Fisherbrand™ Mikrotiterplatten aus Polypropylen, 384-Well
GREENER_CHOICE
Bietet eine höhere Well-Dichte für den sparsamen Umgang mit teuren Reagenzien. Fisherbrand™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 384-Well mit runden Wells für optimale Probenrückgewinnung.
403.00 CHF - 495.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI™-konforme Stellfläche
Format Standard
Array 16 x 24
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11977954
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
236200
Gelb
403.00 CHF
120 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11987954
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
236300
Blau
495.00 CHF
120 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken
  • Chemisch beständig
  • Beständig gegen Temperaturen von -80 °C bis +80 °C
  • Stellfläche entspricht der ANSI™ Norm für den optimalen Einsatz in automatisierten Handling- und Flüssigkeitsdosiersystemen
Spezifikation
Spezifikation
ANSI™-konforme Stellfläche
16 x 24
384
120/Pckg.
Standard
Polypropylen
Rund
-80 °C bis +80 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrotiterplatten aus Polypropylen, 384-Well