Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Diese Röhrchen sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen zeichnen sich durch einen Schnappverschluss und eine mattierte Beschriftungsfläche aus.
Marke: Fisherbrand™ 200400P
Beschreibung
- Graduierte Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
- Können bis zu 12,500 x g zentrifugiert werden
- Kapazität von 1.5 ml
- 500er-Packung
Spezifikation
Schnappverschluss | |
1.5 ml | |
500/Packung | |
Unsteril |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
1.5 ml | |
Schnappverschluss |
200400P
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 1,5 ml; Verpackung: 500/Pkg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur