Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Messschaufel
Zum Schaufeln und Messen von Pulvern und Granulaten. Die Bürkle™ Polypropylene Measuring Scoops sind für eine genaue Volumenbestimmung bei Füllung bis zum Rand kalibriert.
Marke: Buerkle™ 9614-0010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Universelle graduierte Schaufel zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten. Zur exakten Dosierung soll die graduierte Schaufel überfüllt und der Überschuss am oberen Rand der Schaufel abgestreift werden.- Weiße Polypropylen-Konstruktion
- Hohe chemische Beständigkeit
- Kalibriertes Volumen bei Füllung bis zum Rand
Spezifikation
Messschaufel | |
Not Autoclavable | |
10 ml | |
Zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten | |
34 mm |
Polypropylen | |
0.34 oz. | |
Weiß | |
100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Polypropylen-Messschaufel > Fassungsvermögen:10mL; Abmessungen:160 x 55 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur