Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Messschaufel
Zum Schaufeln und Messen von Pulvern und Granulaten. Die Bürkle™ Polypropylene Measuring Scoops sind für eine genaue Volumenbestimmung bei Füllung bis zum Rand kalibriert.
Marke: Buerkle™ 9614-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Universelle graduierte Schaufel zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten. Zur exakten Dosierung soll die graduierte Schaufel überfüllt und der Überschuss am oberen Rand der Schaufel abgestreift werden.- Weiße Polypropylen-Konstruktion
- Hohe chemische Beständigkeit
- Kalibriertes Volumen bei Füllung bis zum Rand
Spezifikation
Messschaufel | |
Not Autoclavable | |
1000 mL | |
Zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten | |
134 mm |
Polypropylen | |
33.81 oz. | |
Weiß | |
385 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Polypropylen-Messschaufel > Fassungsvermögen: 1000 ml; Maße: 385 x 134 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur