Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Messschaufel
Zum Schaufeln und Messen von Pulvern und Granulaten. Die Bürkle™ Polypropylene Measuring Scoops sind für eine genaue Volumenbestimmung bei Füllung bis zum Rand kalibriert.
Marke:  Buerkle™ 9614-0250
5.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10448521
  • 7.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Universelle graduierte Schaufel zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten. Zur exakten Dosierung soll die graduierte Schaufel überfüllt und der Überschuss am oberen Rand der Schaufel abgestreift werden.
  • Weiße Polypropylen-Konstruktion
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Kalibriertes Volumen bei Füllung bis zum Rand
Spezifikation
Spezifikation
Messschaufel
Not Autoclavable
250 mL
Zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten
90 mm
Polypropylen
8.45 oz.
Weiß
260 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Buerkle™ Polypropylen-Messschaufel > Fassungsvermögen:250 ml; Maße:260 x 90 mm (L x B)