Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Messschaufel
Zum Schaufeln und Messen von Pulvern und Granulaten. Die Bürkle™ Polypropylene Measuring Scoops sind für eine genaue Volumenbestimmung bei Füllung bis zum Rand kalibriert.
Marke:  Buerkle™ 9614-0100
4.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10350782
  • 6.05 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Universelle graduierte Schaufel zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten. Zur exakten Dosierung soll die graduierte Schaufel überfüllt und der Überschuss am oberen Rand der Schaufel abgestreift werden.
  • Weiße Polypropylen-Konstruktion
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Kalibriertes Volumen bei Füllung bis zum Rand
Spezifikation
Spezifikation
Messschaufel
Not Autoclavable
100 mL
Zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten
70 mm
Polypropylen
3.38 oz.
Weiß
200 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Polypropylen-Messschaufel > Fassungsvermögen:100 ml; Maße:200 x 70 mm (L x B)