Learn More
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B, blaue Graduierung, PP
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, erhabene Skala, hergestellt aus PP.
Marke:  Hirschmann™ 7500180
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13158029
  • 66.60 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
B
Graduierter Messzylinder
DIN 12 681/ISO 6706
Erhöhte Skala
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B, blaue Graduierung, PP > Fassungsvermögen: 100 ml