Learn More
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen
Marke:  Cole-Parmer™ 31522-09
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11785238
  • 61.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Spezifikation
Verteiler
Polypropylen
5,08 mm
28,9 mm
3/8 in.
4
106,1 mm
28,95 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen > Länge:106,1mm