Learn More
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen
Marke:  Cole-Parmer™ 31522-27
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11765258
  • 77.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Spezifikation
Verteiler
Polypropylen
5,08 mm
28,9 mm
3/8 in.
10
238,3 mm
28,95 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen > Länge:238,3mm