Learn More
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen
Marke:  Cole-Parmer™ 31522-25
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11755258
  • 113.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Spezifikation
Verteiler
Polypropylen
4,3 mm
25,4 mm
1/4 in.
10
186,4 mm
25,4 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen > Länge:186,4mm