Learn More
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen
Marke:  Cole-Parmer™ 31522-19
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11725258
  • 66.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Spezifikation
Verteiler
Polypropylen
4,3 mm
25,4 mm
1/4 in.
8
155,9 mm
25,4 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen > Länge:155,9mm