Learn More
Masterflex™ Männliche Luer-Adapter aus PP (Polypropylen)
Diese Premiumverbinder sind eine praktische Ergänzung zu Ihren Luer-Anschluss-Systemen. Cole-Parmer™ Luer-Adapter (männlich) aus Polypropylen werden gemäß ISO 594-1 gefertigt, sind frei von Verunreinigungen und vollständig rückführbar. Optimal für verschiedenste kritische Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche.
18.30 CHF - 21.40 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Luer-Adapter |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre |
Verpackungsmenge | 25/Packung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15252400
|
Masterflex™
45518-22 |
Passend für Luer-Lock (Stecker) auf 1/16 in. Innendurchmesser | |||||||
15129222
|
Masterflex™
45518-26 |
Passend für Luer-Lock-Stecker auf 1/8 in. ID |
20.20 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15272560
|
Masterflex™
45518-24 |
Passend für Luer-Lock-Stecker auf 3/32 in. ID |
21.40 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus tierproduktfreiem, natürlichem Polypropylen
- Alle Teile besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
- Auswahl aus einer Vielzahl an Größen mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
- Gute chemische Beständigkeit. Maximale Temperatur 87 °C (190 °F)
- Mit Ethylenoxid und Gammabestrahlung sterilisierbar (nicht für das Autoklavieren empfohlen)
- Alle weiblichen Anschlüsse können mit entweder Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden
- Stöpsel und Kappen sind ebenfalls lieferbar
Spezifikation
Luer-Adapter | |
Polypropylen | |
Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre | |
25/Packung |