Learn More
Masterflex™ Männliche Luer-Adapter aus PP (Polypropylen)
Diese Premiumverbinder sind eine praktische Ergänzung zu Ihren Luer-Anschluss-Systemen. Cole-Parmer™ Luer-Adapter (männlich) aus Polypropylen werden gemäß ISO 594-1 gefertigt, sind frei von Verunreinigungen und vollständig rückführbar. Optimal für verschiedenste kritische Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche.
Marke: Masterflex™ 45518-24
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus tierproduktfreiem, natürlichem Polypropylen
- Alle Teile besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
- Auswahl aus einer Vielzahl an Größen mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
- Gute chemische Beständigkeit. Maximale Temperatur 87 °C (190 °F)
- Mit Ethylenoxid und Gammabestrahlung sterilisierbar (nicht für das Autoklavieren empfohlen)
- Alle weiblichen Anschlüsse können mit entweder Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden
- Stöpsel und Kappen sind ebenfalls lieferbar
Spezifikation
Polypropylen | |
Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre | |
Luer-Lock-Adapter |
Passend für Luer-Lock-Stecker auf 3/32 in. ID | |
25/Packung |