Learn More
Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Cole-Parmer™ ADCF Luer-Anschlussstücke aus Polypropylen eignen sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke:  Masterflex™ 30800-22
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15159448
  • 25.60 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit.Cole-ParmerTM ADCF-Luer-Fittings aus Polypropylen sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche.Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen. Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
  • Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
  • Gemäß ISO 594-1
  • Hergestellt aus tierfreiem natürlichen Polypropylen
  • Entspricht den Spezifikationen der USP-Klasse VI
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Max. Temperatur 190 °F
Spezifikation
Spezifikation
6,35 mm
Luer-Lock-Stecker x 1⁄4-in.-Standardschlauchanschluss
25/Packung
190 °F
Luer-Verbindungssystem aus Polypropylen, ADCF (frei von tierischen Komponenten)
Polypropylen
Ideal für verschiedenste wichtige Anwendungen, einschließlich für Spritzen oder dünne Schläuche
Weiß
87,78
Name des Produkts
Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche > Gewindegröße:ADCF-Luer-Stecker bis 1/4 in.-J-Schlauchadapter