Learn More
Sampling Systems™ Flüssigkeitstrichter aus Polypropylen
Diese Flüssigkeitstrichter sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und können gereinigt und wiederverwendet werden.
Marke:  Sampling Systems™ 8022P-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15869411
  • 3.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Nutfrei
  • Chemische Beständigkeit
  • Erhältlich in zwei verschiedenen Spitzendurchmessern 100 und 200 mm
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
10 mm
Polypropylen
Naturfarben
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Flüssigkeitstrichter aus Polypropylen > Durchmesser oben: 100 mm