Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Radioaktives Material oder ionisierende Strahlung
ISO 7010-konformes Zeichen.
5.90 CHF - 27.35 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15604687
Unterlagen ansehen
Brady™
826767
100 mm 87 mm
5.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15614687
Unterlagen ansehen
Brady™
826768
200  mm 173 mm
12.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15624687
Unterlagen ansehen
Brady™
826769
315 mm 273 mm
27.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
1.501 mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb
Polypropylen
Innen und Außen
-40 °C bis 120 °C
Global
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Radioaktives Material oder ionisierende Strahlung