Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Keine Durchgangsstraße
ISO 7010-konformes Zeichen.
7.90 CHF - 35.65 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polypropylen |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.501 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15694587
|
Brady™
822298 |
100 mm |
7.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15614597
|
Brady™
822300 |
315 mm |
35.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
1.501 mm | |
Rund | |
Schwarz auf Weiß |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |