Learn More
VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet optimale Sicht. Vitlab™ Griffin-Becher aus Polypropylen gewährleisten dank ihrer leicht ablesbaren eingeprägten blauen Skala genaue Messergebnisse.
Marke:  VITLAB™ 611081
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15712096
  • 25.60 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • Hochtransparent
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
  • Bedingt autoklavierbar bei 121 °C, nur Ausführungen mit erhabener Graduierung
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Hergestellt nach ISO 7056
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
400 mL
111.5 mm
6/Packung
Becher
Ja
Gegossene und gedruckte graduierte Skala
87 mm
Polypropylen
50 mL
125 °C
Autoklavierbar
ISO 7056
Griffin
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen > Fassungsvermögen:400 ml; Durchmesser:87mm; Höhe:111,5mm