Learn More
Kartell™ Graduierte Polypropylen-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 11334435
2000 ml, GL63, 55 mm, 100 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
GL32
GL45
GL63
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
24mm
38 mm
55 mm
Graduierungen:
20 ml
100 ml
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Die breite Öffnung der Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung erleichtert das Befüllen mit und Entleeren von flüssigen oder Pulverproben.
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende chemische und thermische Beständigkeit.Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung verfügen über einen weiten Hals zum einfachen Befüllen und Entleeren von Flüssigkeits- oder Pulverproben.
  • Autoklavierbar
  • Robuste, bruchsichere Flasche
  • Langhalsgewinde stellt einen auslaufsicheren Verschluss sicher
  • Entspricht DIN 13316 und 168
  • Lebensmittelgeeignet 
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 55 mm
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung Je 1
Graduierungen 100 ml
Zertifizierung/Konformität DIN 13316 und 168
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 252 mm
Verschlussgröße GL63
Name des Produkts
Kartell™ Graduierte Polypropylen-Weithalsflaschen >