Learn More
Eppendorf™ Graduierte Polypropylen-Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Diese Röhrchen eignen sich für den sicheren Umgang mit wertvollen und toxischen Proben sowie für radioaktive Stoffe. Eppendorf™ graduierte Polypropylen-Mikroröhrchen haben einen Deckel mit Scharnier und kleinem Haken, der den Rand des Röhrchens umschließt.
Marke:  Eppendorf™ 0030120175
79.39 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10767411
  • 83.73 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für einen sicheren Umgang mit wertvollen und toxischen Proben sowie für radioaktive Substanzen.Graduierte EppendorfTM Mikroröhrchen aus Polypropylen haben einen Deckel mit Scharnier und kleinem Haken, der den Rand des Röhrchens umschließt.
  • Biogefährdende Substanzen können Aerosol-frei durch die dünne Membran in der Mitte des Deckels mit einer Kanüle entfernt werden
  • Der Deckel kann leicht mit einer Hand geöffnet werden
  • Diese Röhrchen mit Volumen von 0.5, 1.5 und 2 ml verfügen über eine graduierte Skala und eine Beschriftungsfläche
  • Das 0.5 ml-Röhrchen ist für PCR*-Experimente optimiert.
  • Packungen mit verschiedenen Farben in einer Mischung aus gelb, rot, blau, grün und farblos
  • Autoklavierbarer Mikrostößel zum Auflösen von Pellets
  • Können bis zu 23,500 x g zentrifugiert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Blau
PCR, Zentrifugation
Eppendorf Quality
Dichter Verschluss
1.5 ml
Polypropylen
1000/Packung
Ja
30000 xg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Graduierte Polypropylen-Mikroröhrchen > Farbe: Blau; Kapazität: 1,5 ml