Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke:  Brady™ 065594
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10491254
  • 126.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
  • Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
  • Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Spezifikation
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile
Gelb
OSHA 1910,147
13.96 in
76.20 x 405.10 x 363.50 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
363,5 mm
Je 1
405,1 mm
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 YELLOW
Polypropylen
Brady Gate Valve Lockouts
354.58 mm
405,10 x 363,50 mm
14.31 in.
Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch
15.95 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen > Gelb; Breite:405,1mm; Höhe:363,5mm